Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante Thermo Scientific TX-1000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Un surtido de adaptadores para ofrecer una excelente flexibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 100 x 9/10 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Longitud máx. del tubo | 110 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml |