Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante Thermo Scientific TX-1000
Código de producto. 15159485 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
100 x 9/10 ml
164 x 4,5/6 ml
20 x 50 mL
4 x 1000 mL
4 x 250 mL
4 x 500 mL
4 x 6 ml estándar o 4 x 2 ml de pocillos profundos
4 x 750 mL
48 x 50 mL
4 × 500 ml
8 x 250 mL
96 x 15 mL
Bolsas de sangre pequeñas de 150 a 300 ml
Para utilizar con (equipo):
Bolsa pequeña/bolsas de cultivo celular, 4 x 2 bolsas (<350 ml)
Frasco Corning de 500 ml
Frasco Nalgene de 500 ml
Frasco Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 ml
Frasco cónico de 250 ml o frasco Thermo Scientific™ Nunc™ de 200 ml o frasco cónico Thermo Scientific™ Nalgene™ de 175 ml
Frasco para productos biológicos de 1000 ml
Frasco para productos biológicos de boca ancha de polipropileno de 750 ml y cualquier adaptador redondo para TX-750
Recipientes de biocontención doble de 50 ml para tubo cónico de 50 ml (puede combinarse con las tapas ClickSeal)
Soportes de microplacas
Tubo de Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml
Tubo para recogida de muestras de sangre de 4,5/6 ml
Tubo para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml
Tubos cónicos de 15 ml
Tamaño de la unidad:
4 sets
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. Capacidad Para utilizar con (equipo) unitSize
15159485 4 x 250 mL Frasco cónico de 250 ml o frasco Thermo Scientific™ Nunc™ de 200 ml o frasco cónico Thermo Scientific™ Nalgene™ de 175 ml paquete de 4
15151826 100 x 9/10 ml Tubo para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml paquete de 4
11781268 164 x 4,5/6 ml Tubo para recogida de muestras de sangre de 4,5/6 ml 4 sets
15109645 Bolsas de sangre pequeñas de 150 a 300 ml Bolsa pequeña/bolsas de cultivo celular, 4 x 2 bolsas (<350 ml) cada uno
15339695 4 x 1000 mL Frasco para productos biológicos de 1000 ml paquete de 4
15382117 20 x 50 mL Recipientes de biocontención doble de 50 ml para tubo cónico de 50 ml (puede combinarse con las tapas ClickSeal) paquete de 4
15302127 48 x 50 mL Tubo de Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml paquete de 4
15149485 4 x 500 mL Frasco Nalgene de 500 ml paquete de 4
15169485 4 × 500 ml Frasco Corning de 500 ml paquete de 4
15109504 4 x 6 ml estándar o 4 x 2 ml de pocillos profundos Soportes de microplacas paquete de 4
13408999 4 x 750 mL Frasco para productos biológicos de boca ancha de polipropileno de 750 ml y cualquier adaptador redondo para TX-750 paquete de 4
15290525 8 x 250 mL Frasco Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 ml paquete de 2
13419409 96 x 15 mL Tubos cónicos de 15 ml paquete de 4
13 options
Código de producto. 15159485
Marca: Thermo Scientific™ 75005392
Un surtido de adaptadores para ofrecer una excelente flexibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Frasco cónico de 250 ml
Capacidad 4 x 250 mL
Diámetro máx. del tubo 62 mm
Longitud máx. del tubo 145 mm
Para utilizar con (equipo) Frasco cónico de 250 ml o frasco Thermo Scientific™ Nunc™ de 200 ml o frasco cónico Thermo Scientific™ Nalgene™ de 175 ml