Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante Thermo Scientific TX-1000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Un surtido de adaptadores para ofrecer una excelente flexibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Frasco de 250 ml |
| Capacidad | 8 x 250 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 62 mm |
| Longitud máx. del tubo | 145 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 ml |