Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotor basculante Thermo Scientific™ TX-1000
Un surtido de adaptadores para ofrecer una excelente flexibilidad
Marca: Thermo Scientific™ 75004252
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Un surtido de adaptadores para ofrecer una excelente flexibilidad
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
48 x 50 mL | |
120 mm |
Tubo Nalgene Oak Ridge de 50 ml | |
29,5 mm | |
Tubo de Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml |