Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante TX-150
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tubo:
Microtubo
Tubo con faldilla/fondo plano universal de 25 ml
Tubo con parte superior abierta y fondo redondo de 100 ml
Tubo cónico o con faldón de 50 ml
Tubo de orina de 13 ml
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml
Tubo para IVF de 11 ml
Tubo para recogida de muestras de sangre de 3/5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Descripción
Adaptadores de tubos variados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Microtubo |
| Capacidad | 1,5/2 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 11 mm |
| Longitud máx. del tubo | 65 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillos cónicos de 50 ml para rotor TX-150 |
| Tamaño del tubo | 1,5/2 ml |