Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante TX-150
Código de producto. 15183263 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tubo:
Microtubo
Tubo con faldilla/fondo plano universal de 25 ml
Tubo con parte superior abierta y fondo redondo de 100 ml
Tubo cónico o con faldón de 50 ml
Tubo de orina de 13 ml
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml
Tubo para IVF de 11 ml
Tubo para recogida de muestras de sangre de 3/5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 15183263
Marca: Thermo Scientific™ 75005737
Adaptadores de tubos variados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Tubo para IVF de 11 ml
Capacidad 11/15 ml
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Longitud máx. del tubo 122 mm
Para utilizar con (equipo) Cestillos cónicos de 50 ml para rotor TX-150