Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante TX-150
Código de producto. 15551510 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tubo:
Microtubo
Tubo con faldilla/fondo plano universal de 25 ml
Tubo con parte superior abierta y fondo redondo de 100 ml
Tubo cónico o con faldón de 50 ml
Tubo de orina de 13 ml
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml
Tubo para IVF de 11 ml
Tubo para recogida de muestras de sangre de 3/5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 15551510
Marca: Thermo Scientific™ 75003504
Adaptadores de tubos variados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Tubo de orina de 13 ml
Material Polipropileno
Capacidad Cuatro por adaptador
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Longitud máx. del tubo 110 mm
Para utilizar con (equipo) Cestillos cónicos de 50 ml para rotor TX-150
N.º de lugares 4 por adaptor