Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante TX-150
Adaptadores de tubos variados
406.02€
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15145263
|
Thermo Scientific™
75005744 |
Tubo con faldilla/fondo plano universal de 25 ml |
406.02€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15165243
|
Thermo Scientific™
75005740 |
Tubo para recogida de muestras de sangre de 3/5 ml |
406.02€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15183263
|
Thermo Scientific™
75005737 |
Tubo para IVF de 11 ml |
406.02€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15135243
|
Thermo Scientific™
75005736 |
Tubo cónico o con faldón de 50 ml |
406.02€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15105253
|
Thermo Scientific™
75005739 |
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml |
406.02€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15195243
|
Thermo Scientific™
75005735 |
Tubo con parte superior abierta y fondo redondo de 100 ml |
406.02€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15135263
|
Thermo Scientific™
75005743 |
Microtubo |
406.02€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15551510
|
Thermo Scientific™
75003504 |
Tubo de orina de 13 ml |
406.02€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Adaptadores de tubos variados
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante TX-150