Learn More
BTX Molecular Delivery Systems™ Adaptador
Plate Handler Adaptor helps to create a safe and reliable working area for processing electroporation plates.
Marca: BTX Molecular Delivery Systems™ 450465
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Placa de 25 pocillos, para manipuladores de placas de electroporadores HT100 y HT200Especificaciones
No estéril | |
Adaptor for 25-well plates | |
HT-100, HT-200 plate handlers | |
High-Throughput electroporation |