Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Adaptadores para conectores Swagelok™ hembra de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
Proporcionan una conexión de un nivel de volumen muerto bajo para una cromatografía óptima.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 103461
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Conexiones sin fugas
- Piezas de repuesto como tuercas y empalmes
Especificaciones
Adaptador para conectores Swagelok hembra de 1,52 mm (1/16 pulgadas) | |
Acero inoxidable |