Learn More
Cytiva Medios ADCF-MAb
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
Frasco de 500 mL
Frasco de 1000 mL
Seis frascos de 1000 mL
Förpackningsstorlek
1000 ML
500 ML
paquete de 6
Beskrivning
- ADCF
- Diseñado metabólicamente para ofrecer un alto grado de rendimiento celular y de producción de anticuerpos monoclonales
- Permite adaptación directa o secuencial
- Trazabilidad de los componentes
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
- Contiene L-glutamina y poloxámero 188
- Las fórmulas sin L-glutamina potencian el sistema de expresión génica GS
Specifikationer
Specifikationer
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio líquido ADCF-mAb |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,2 μm |
| Con aditivos | Glutamina, Poloxámero 188, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin proteínas, Sin rojo fenol |
| Cantidad | Frasco de 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Descripción | con L-glutamina |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering