Learn More
Memmert™ Adición de unidades para UF1060plus
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufa UF1060plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Hasta un máximo de 31 unidades
- Solo para unidades con TwinDISPLAY
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UF1060plus |
| Tipo | Adición de unidad |