Learn More
Thermo Scientific™ Additional Activated Carbon Filter
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
Marca: Thermo Scientific™ 50073773
1500.24 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.32100kg
Descripción
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
- Filtro adicional de carbono activado
- Accesorios incluidos.
- Puede colocar filtros de carbono de extracción adicionales en la parte superior de la BSC, pero solo deben emplearse cuando se utilicen complementos como trazas de disolventes en estudios microbiológicos.
Especificaciones
EN 12469 | |
Filtro | |
Accesorios |
Carbono activado | |
50073773 | |
Actualización a cabinas de 1,2 / 1,5 m |