Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adefovir dipivoxil
83.82€ - 219.09€
Especificaciones
Formato | Polvo |
---|---|
Peso molecular | 501,47 |
Tipo de producto | Adefovir dipivoxil |
Fuente | fuente sintética |
Contenido y almacenamiento | Congelador -20 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16651822
|
Thermo Scientific Chemicals
463080010 |
1 g |
83.82€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16661822
|
Thermo Scientific Chemicals
463080100 |
10 g |
219.09€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Polvo | |
Adefovir dipivoxil | |
Congelador -20 °C | |
condiciones normales |
501,47 | |
fuente sintética | |
Del 98,0 al 102,0 % (valoración con HClO4) | |
De blanco a casi blanco |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 5 años
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Adefovir dipivoxil
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Adefovir dipivoxil