missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Monofosfato de adenosina-3',5'-cíclico, 98 %

Código de producto. p-7041984
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15463619

Marca: Thermo Scientific Chemicals J60936.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 60-92-4 | C10H12N5O6P | 329.21 g/mol

cAMP is used for intracellular signal transduction in many different organisms, conveying the cAMP-dependent pathway. Restoration of several morphological characteristics of normal fibroblasts in sarcoma cells when treated with adenosine-3?: 5?-cyclic monophosphate. In the presence of adenosine 3?:5?-cyclic monophosphate, protein kinase I dissociated into two subunits: a subunit binding adenosine 3?:5?-cyclic monophosphate, and a catalytic subunit. Stimulation of calcium uptake in platelet membrane vesicles by adenosine 3?,5?-cyclic monophosphate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El AMP cíclico se utiliza para la transducción de señales intracelulares en muchos organismos diferentes, lo que comunica la ruta dependiente del AMP cíclico. Restauración de varias características morfológicas de los fibroblastos normales en las células del sarcoma cuando se trata con monofosfato de adenosina-3′: 5′-cíclico. En presencia de monofosfato de adenosina 3′:5′-cíclico, la proteína quinasa I se disoció en dos subunidades: una subunidad que une el monofosfato de adenosina 3′:5′-cíclico, y una subunidad catalítica. Estimulación de la absorción de calcio en las vesículas de la membrana plaquetaria por monofosfato de adenosina 3′,5′-cíclico.

Solubilidad
Soluble en agua: 10 mg/ml pH de solución acuosa es 3 aproximadamente.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 60-92-4
Fórmula molecular C10H12N5O6P
Peso molecular (g/mol) 329.21
Número MDL MFCD00005845
Clave InChI IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
Sinónimo camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
PubChem CID 6076
ChEBI CHEBI:17489
Nombre IUPAC (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-il)-2-hidroxi-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-7-ol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Punto de fusión 260°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 52645
Índice Merck 14,2708
Información de solubilidad Solube in water: 10mg/mL pH of aqueous solution is approx. 3.0.
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado