Learn More
Adenosina 5'-trifosfato, sal disódica hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate |
| Punto de fusión | 188.0°C to 190.0°C |
| Color | Marrón a incoloro |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| pH | 2.5 to 3.5 (5% aq. soln.) |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Índice Merck | 14,155 |
| Mostrar más |