Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosina, 99 %
Código de producto. 11439692
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Adenosine serves as a nucleotide. It also plays an important role in the regulation of blood flow to various organs through vasodilation. It is actively involved in biochemical processes, such as energy transfer as adenosine triphosphate and adenosine diphosphate. Further, it is used in medication specifically as an antiarrhythmic agent to treat a number of supraventricular tachycardia. It is used to promote thickening of hair for people with thinning hair.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La adenosina sirve como un nucleótido. También desempeña un papel importante en la regulación del flujo sanguíneo a varios órganos a través de la vasodilatación. Participa activamente en procesos bioquímicos como la transferencia de energía, el trifosfato de adenosina y el difosfato de adenosina. Además, se utiliza en medicamentos específicamente como agente antiarrítmico para tratar una serie de taquicardia supraventricular. Se utiliza para promover el engrosamiento del cabello para las personas con adelgazamiento del cabello.
Solubilidad
Soluble en agua, hidróxido de amonio y dimetilsulfóxido. Insoluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-61-7
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD00005752
Clave InChI OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Sinónimo adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine
Punto de fusión 234°C to 237°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 93029
Índice Merck 14,153
Información de solubilidad Soluble in water,ammonium hydroxide and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol.
Rotación óptica −70° (c=2 in 5% NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.25
Porcentaje de pureza 99%