Learn More
3M™ Equipo de respiración motorizado Adflo™ con pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-01, con filtro de soldadura
El sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™ con pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-01 proporciona todos los beneficios de nuestra pantalla de soldadura serie G5-01 con nuestro cómodo sistema de equipo de respiración motorizado Adflo™.
2208.00€ - 2337.94€
Especificaciones
Cartucho/filtro | COMBINATION |
---|---|
Color | Negro |
Tipo de producto | PAPR System for Welding |
Tamaño | One Size |
Incluye | PAPR, Welding Helmet |
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17885666
|
3M™
7100256131_CLEAN |
G5-01TW | N/A | ||||||
17895666
|
3M™
7100257943 |
G5-01VC |
2337.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Para los trabajadores en entornos de uso intensivo, el equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™ con el sistema de pantalla de soldadura de uso intensivo Speedglas™ serie G5-01 brinda protección respiratoria de alta eficiencia frente a partículas para soldadores, con un diseño sólido pero compacto con suspensión de cabeza ajustable y ergonómica.
- El protector de soldadura frontal abatible permite un visor protector transparente y de visión amplia para desbastar e instalar. li>El equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™ tiene un filtro de partículas de alta eficiencia que se puede 'apilar' en un filtro 3M™ Adflo™ opcional (no incluido) para una protección adicional contra ciertos vapores o un conjunto de almohadillas para olores molestos.
- Alarmas audibles y visuales para indicar caudal de aire bajo y carga de batería baja.
- Disponible en dos opciones diferentes de lentes autooscurescentes (VC/TW).
- Bolsa de transporte/almacenamiento serie G5 incluida.
Especificaciones
COMBINATION | |
PAPR System for Welding | |
PAPR, Welding Helmet |
Negro | |
One Size | |
No |