Learn More
Cole-Parmer™ Cinta de esterilización en autoclave
Código de producto. 11883282 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 m x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11883282
Marca: Cole-Parmer™ 0827762
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta cinta de esterilización en autoclave para saber si su instrumental de laboratorio se ha esterilizado en autoclave. La cinta de esterilización en autoclave Cole-Parmer™ muestra una diagonal de color oscuro después de la esterilización en autoclave a 121°C durante 15 min. El dorso adhesivo se adhiere a vidrio, tela o metal.
La cinta de crepé se despega de las superficies con facilidad y no deja residuos.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 12 m x 25 mm
Temperatura (métrico) de 121 °C
Características La cinta de crepé muestra una diagonal de color oscuro después de la esterilización en autoclave a 121 °C durante 15 min.
Indicador de esterilización Sí
Tiempo de esterilización 15 min