Learn More
Tampón de pH de alta resolución con codificación cromática, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11778465 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
pH:
4
7
10
Tamaño de la unidad:
500 ML
cada uno
Código de producto. 11778465
Marca: Reagecon 110000C
Utilice tampones de pH codificados por colores para facilitar su uso. Los tampones de pH de alta resolución codificados por colores Reagecon™ se prueban a 20 °C o a 25 °C, cuentan con certificación y son trazables al NIST.
  • Soluciones de tampón de pH de color
  • Alta resolución.
  • Probado a 20 °C o a 25 °C 
  • Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025’
  • Trazable al NIST
  • Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Color Azul
pH 10
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Olor Característica
Información de solubilidad Fully miscible in water
compliance-icons
Nombre del producto
  • BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boric Acid, DisodiumSalt