Learn More
Tampón de pH de alta resolución con codificación cromática, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
pH:
4
7
10
Tamaño de la unidad:
500 ML
cada uno
Descripción
- Soluciones de tampón de pH de color
- Alta resolución.
- Probado a 20 °C o a 25 °C
- Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025’
- Trazable al NIST
- Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Color | Amarillo |
| pH | 7 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 ml |