Learn More
ITW Chemische Produkte™ Alfombrillas adhesivas para sala limpia CleanStep™
Reduzca la contaminación en áreas de mucho tráfico. Las alfombrillas adhesivas para sala limpia ITW Chemische CleanStep™ están fabricadas con 30 o 60 capas. Cada lámina extraíble tiene un revestimiento adhesivo homogéneo diseñado para atrapar partículas y evitar la transferencia.
205.68€ - 222.00€
Especificaciones
Dimensiones (L x An) | 18 x 46 in. (46 x 117 cm) |
---|---|
Material | Polietileno |
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11595315
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184681G |
Gris | 30 capas | N/A | ||||||
11555325
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184682B |
Azul | 60 capas |
222.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11565325
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184682G |
Gris | 60 capas |
222.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11585315
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184682W |
Blanco | 60 capas |
222.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Diseñadas para capturar las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas antes de la entrada en salas limpias o entornos controlados
- Proporcionan una solución portátil de control de la contaminación.
- Se pueden utilizar con o sin marcos (se venden por separado).
- Contienen conservantes antimicrobianos que evitan la proliferación microbiana.
- Revestimiento adhesivo uniforme en cada una de las capas de las alfombrillas de 30 y 60 capas
- Entre las posibles aplicaciones se incluyen puntos de entrada a salas limpias y entornos críticos, vestuarios o antesalas en los sectores de semiconductores, biotecnológico, de dispositivos médicos, de procesamiento farmacéutico, aeroespacial y de automoción.
Especificaciones
18 x 46 in. (46 x 117 cm) | |
Polietileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
ITW Chemische Produkte™ Alfombrillas adhesivas para sala limpia CleanStep™