Learn More
Thermo Scientific™ Láminas de papel de aluminio adhesivas para placas de PCR
Descripción
Los sellos adhesivos para placas de PCR Thermo Scientific™ proporcionan un método de sellado eficaz y cómodo para aplicaciones de PCR y qPCR.
Características destacadas
- Transparentes para la inspección de muestras
- El fuerte adhesivo evita la evaporación durante los ciclos térmicos o el almacenamiento de las muestras
- No quedan residuos pegajosos en la placa cuando se retira el cierre
- Lengüetas en los extremos para facilitar la aplicación y la retirada del cierre
- Se recomienda el uso con un termociclador que tenga incorporada una tapa de rosca o a presión
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Descripción | Lámina para PCR adhesiva despegable |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 100 sheets |
| Tipo de producto | Película, cierre o aplicador |
| adhesivo/a/s | Cierre adhesivo de papel de aluminio |
| Perforable | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +120 °C |
| Plate Compatibility | Placas de 96/384 pocillos |