Learn More
Brady™ Adhesive Polyethylene Fire Extinguisher Pictograms
8.35€ - 18.86€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11760564
|
Brady™
251127 |
An x Al: 200 x 250 mm |
8.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11730853
|
Brady™
807687 |
An x Al: 315 x 315 mm | N/A | ||||||