Learn More
Ácido adípico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10454745
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
2,5 kg
25kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-04-9
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.142
Número MDL MFCD00004420
Clave InChI WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
Nombre IUPAC ácido hexanodioico
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic acid
Punto de fusión De 151,0 °C a 153,0 °C
Punto de ebullición de 337,0 °C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HO2C(CH2)4CO2H
Beilstein 02, 649
Fieser 01,15
Índice Merck 15, 150
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 196g/mL
Cantidad 25kg
Temperatura de inflamación de 196 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de fibra
Forma física Polvo cristalino