Learn More
Cloruro de adipoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11464554
Cloruro de adipoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464554
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11464554
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13168.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Adipoyl chloride is used in the production of nylon by reacting with hexamethylene diamine. It is also used in the preparation of biphenyl end-capped liquid crystals. Further, it is employed in the synthesis of chiral polymer for membrane applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de adipoílo se utiliza en la producción de nailon, ya que reacciona con diamina de hexametileno. También se utiliza en la preparación de cristales líquidos de bifenilo con desactivación terminal. Además, se emplea en la síntesis de polímero quiral para aplicaciones de membrana.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-50-2
Fórmula molecular C6H8Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 183.028
Número MDL MFCD00000759
Clave InChI PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
Nombre IUPAC dicloruro de hexanodioílo
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipoyl chloride
Densidad 1.255
Punto de ebullición 105°C to 107°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal ClCO(CH2)4COCl
Índice de refracción 1.4705
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 507709
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.03
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de adipoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >