Learn More
Fisherbrand™ Protectores de radiación beta ajustables
Este protector de radiación Cleaver Scientific proporciona protección contra la radiación beta.
Marca:  Fisherbrand™ CSR-SFLEXI
Código de producto. 12357197
  • 506.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protector contra radiación Cleaver Scientific para la protección contra la radiación beta, protector, ángulo ajustable, de 0 a 15 grados, ancho/altura reversible, dimensiones de 540 x 350 x 240 mm (alt. x anch. x prof.)
  • Ajustables en vertical a 15 grados, se pueden utilizar en posición horizontal o vertical, 350 mm x 540 mm
  • Protector beta o gamma que se puede modificar en dos tamaños diferentes
  • Se ajusta fácilmente desde una posición vertical hasta un ángulo de 15°, según la aplicación requerida
Especificaciones
Especificaciones
Protector beta
350 mm
540 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Protectores de radiación beta ajustables > Altura: 540 mm; anchura: 350mm