Learn More
Fisherbrand™ Protectores gamma ajustables
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
540 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ajustables en vertical a 15 grados, se pueden utilizar en posición horizontal o vertical, con un grosor de 35 mm, 350 x 540 mm.
- Protector gamma que se puede modificar en dos tamaños diferentes.
- Protector gamma – Ajustable, 35 x 54/54 x 35 cm, 35 mm de grosor
- Protector contra radiación Cleaver Scientific para la protección contra la radiación gamma, protector, ángulo ajustable, de 0 a 15 grados, ancho/altura reversible, con protector más grueso, dimensiones de 540 x 350 x 240 mm (alt. x anch. x prof.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Protector gamma |
| Anchura (métrico) | 350 mm |
| Altura (métrico) | 540 mm |
| Grosor (métrico) | 35 mm |