Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo con soporte ajustable para agitadores MaxQ™ 8000
Coloque estos soportes de gradillas ajustables en cualquier ángulo para aumentar la aireación de las muestras. Ofrecen una flexibilidad excepcional y una increíble comodidad para tubos de 10 a 30 mm de diámetro.
Marca: Thermo Scientific™ 600078
Descripción
Place these adjustable rack holders at any angle to increase sample aeration. Thermo Scientific™ Adjustable Test Tube Racks with Holder for MaxQ™ 8000 Shakers provide added convenience and will accommodate test tube diameters from 10 to 30 mm. These rack holders deliver exceptional flexibility — the right choice for shaking tubes.
- Solo se pueden utilizar con su tamaño de gradilla correspondiente
Incluye: Una gradilla para tubos de ensayo
Especificaciones
Tubo | |
30 mL | |
Gradilla para tubos de ensayo ajustable | |
40 |
Entre 21 y 25 mm | |
Gradilla de tubos de ensayo con soporte | |
Tubos de 21 a 25 mm (30 ml) |