Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de tubo ajustables
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos (15 ml), Tubos (18 mm)
Tubos (22 mm), Tubos (25 ml)
Tubos (30 mm), Tubos (5 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Máximo 2 por plataforma
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (30 mm), Tubos (5 ml) |
| Posiciones | 21 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador multiplataforma y el miniagitador de microplacas Fisherbrand™ |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 262 x 112 x 171 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 30 mm |
| Tipo de producto | Gradillas de tubo ajustables |