Learn More
Kartell™ Frasco dispensador de volumen ajustable Código de producto.: 10717541
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Kartell™ Frasco dispensador de volumen ajustable
Código de producto. 10717541
Recipiente de medición de 50 ml
Click to view available options
Incluye:
Recipiente de medición de 25 ml
Recipiente de medición de 50 ml
Código de producto. 10717541
Marca: Kartell™ 0148100
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye un recipiente de medición que se desliza por un tubo para ajustar el volumen de dispensación deseado. El frasco con dispensador de volumen ajustable Kartell™ utiliza la presión creada al presionar el frasco para expulsar el líquido en el recipiente de medición.
  • El vaso de dosificación se desliza por el tubo
  • La variación en la altura cambia el volumen dispensado
  • El volumen dispensado permanece constante en cualquier posición preajustada del vaso
  • La taza se llena presionando el frasco y forzando al líquido a subir por el tubo
  • Cuando se libera la presión en el frasco, el exceso volverá a bajar al frasco y solo el volumen deseado permanecerá
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido
Descripción PE (frasco) con PMP (recipiente)
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Intervalo de volumen de llenado De 0 a 50 ml
Incluye Recipiente de medición de 50 ml
Material Polietileno
Título del producto
Kartell™ Frasco dispensador de volumen ajustable >