Learn More
Fisherbrand™ Soporte de pared ajustable, 4 posiciones
134.52 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
No. of Compartments:
4
Descripción
- Flexibilidad para albergar hasta cuatro productos de protección en caja diferentes y otros elementos esenciales del laboratorio (según el tamaño)
- Ideal para albergar diferentes tamaños de guantes, gorros desechables, tapones para los oídos, mascarillas, cubrezapatos
- Ajuste universal ajustable, fácil de limpiar, con perfil bajo
- Montaje en pared o puerta, incluye elementos de montaje
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte para cajas de guantes |
Color | Blanco |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 762 x 152 x 76 mm |
Longitud (imperial) | 30 pulg. |
Longitud (métrico) | 762 mm |
Anchura (imperial) | 6 pulg. |
Anchura (métrico) | 152 mm |
Altura (imperial) | 3 pulg. |
Altura (métrico) | 76 mm |
Admite | Disposable Glove Boxes |