Learn More
ADP-ribosylarginine hydrolase Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18288961 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18288961 100 μL 100 microlitros
18691108 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18288961
Marca: Novus Biologicals NBP255160
Rabbit Polyclonal Antibody
ADP-ribosylarginine hydrolase Polyclonal specifically detects ADP-ribosylarginine hydrolase in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ADP-ribosylarginine hydrolase
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen [Protein ADP-ribosylarginine] hydrolase, ADP-ribosylarginine hydrolaseARH1ADP-ribose-L-arginine cleaving enzyme, EC 3.2.2.19
Símbolos de los genes ADPRH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:YYNGKWEFLQDGEKIHRQLAQLGGLDALDVGRWRVSDDTVMHLATAEALVEAGKAPKLTQLYYLLAKHYQDC
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 141
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only