Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adrenocorticotropic Hormone (1-24), human
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
Formato | Solid |
Fórmula molecular | C136H210N40O31S |
Clave InChI | ZOEFCCMDUURGSE-CQVUSSRSSA-N |
SMILES | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@H](CCCCN)C(=O)N[C@H](CCCCN)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O |
Nombre IUPAC | (2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-6-amino-2-[(2S)-2-{[(2S)-1-[(2R)-2-[(2R)-2-[(2R)-6-amino-2-[(2R)-6-amino-2-{2-[(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-6-amino-2-{2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-(2-amino-3-hydroxypropanamido)-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-hydroxypropanamido]-4-(methylsulfanyl)butanamido]-4-carboxybutanamido]-3-(1H-imidazol-4-yl)propanamido]-3-phenylpropanamido]-5-carbamimidamidopentanamido]-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]acetamido}hexanoyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-3-methylbutanamido]acetamido}hexanamido]hexanamido]-5-carbamimidamidopentanamido]-5-carbamimidamidopentanoyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-3-methylbutanamido]hexanamido]-3-methylbutanamido]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
Cantidad | 1 mg |
Peso molecular (g/mol) | 2933.49 |