Learn More
Fisherbrand™ 150 - Advanced Heated Circulator and Stirring Bath with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Advanced digital thermostat offers great temperature stability and temperature control for demanding applications.
1760.00€ - 2855.00€
Especificaciones
Tipo de condensador | Air-cooled |
---|---|
Caudal | 18/ l/min |
Tipo | Heating Circulator with Open Bath |
Material | Acero inoxidable |
Garantía | 3 años |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17235576
|
Fisherbrand™
17235576 |
5 L | 300 x 150 x 150 mm | 15°C to 150°C |
1760.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17295566
|
Fisherbrand™
17295566 |
12 L | 325 x 300 x 150 mm | 5°C to 150°C |
1970.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17205576
|
Fisherbrand™
17205576 |
18 L | 505 x 300 x 150 mm | 5°C to 150°C |
2285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17215576
|
Fisherbrand™
17215576 |
26 L | 505 x 300 x 200 mm | 5°C to 150°C |
2120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17225576
|
Fisherbrand™
17225576 |
38 L | 690 x 300 x 200 mm | 5°C to 150°C |
2855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Provides ideal performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 150°C.
- Model available with or without T-clamp for independent use of virtually any vertical sided tank.
- Stability: ±0.01°C / Uniformity: ±0.05°C
- Powerful integral pump for external fluid circulation
- Large, bright full color display with a choice of 5 languages
- Low-liquid detection (float switch)
- Adjustable over temperature cut out
- 5-point user calibration
- Easy to program via interface or remotely via PC / Laptop with user software
- Optional remote probe
- Other accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
Especificaciones
Air-cooled | |
Heating Circulator with Open Bath | |
3 años | |
50/60 Hz |
18/ l/min | |
Acero inoxidable | |
220/240 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ 150 - Advanced Heated Circulator and Stirring Bath with Integrated Pump and Stainless Steel Bath