Learn More
Cole-Parmer™ Filtro de fibra de vidrio de grado GA100 Advantec
Marca: Cole-Parmer™ 06646-54
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Filtro de fibra de vidrio | |
1 μm | |
Paquete de 100 | |
47 mm |
Fibra de vidrio | |
Para filtrar células y proteínas precipitadas, y controlar la contaminación del aire, GA100 | |
Filtro |