Learn More
OHAUS™ Balanzas analíticas Adventurer™
Código de producto. 15335043 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
320 g
Modelo:
AX124
AX124/E
AX124M
AX224
AX224/E
AX224M
AX324
AX324M
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15335043
Marca: OHAUS™ 30122612
Garantice unos resultados de pesaje óptimos, estabilidad y un tiempo de funcionamiento rápido. Las balanzas analíticas Ohaus™ Adventurer incorporan todas las aplicaciones necesarias para el pesaje rutinario y las actividades de medición.
  • La estabilidad, la precisión y el rápido funcionamiento aseguran unos resultados de pesaje óptimos.
  • La pantalla táctil en color y las opciones de conectividad ofrecen una moderna experiencia de pesaje
  • La pantalla de protección ahorra espacio y mejora el acceso y el manejo por parte del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Externo
Certificaciones/conformidad Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant
Tipo de conexión RS232 (incluido)USBHost USB
Descripción Balanza electrónica, AX224/E
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil a todo color WQVGA Graphic LCD
Legibilidad 0,100000 mg
Visualizar cotas 109 mm
Rango de humedad 80% up to 30°C
Incluye RS232, dispositivo USB, host USB, protector contra corrientes de aire, adaptador de CA
Idiomas Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX)
Linealidad 0,200000 mg
Material Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de vidrio
Tiempo de medición 3 sec.
Peso mín. de la muestra 0.082 g
Modelo AX224/E
Repetibilidad 0,100000 mg
Desviación de sensibilidad 2 ppm/°C
Tiempo de estabilización 3,000 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Carga de prueba 200 g, OIML E2 or ASTM CL 1
Tipo Balanza analítica
Garantía 2 years
Modos de pesaje Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 354,00 x 230,00 x 340,000 mm
Longitud (imperial) 13,93 in
Longitud (métrico) 354,00 mm
Anchura (imperial) 9,05 in
Anchura (métrico) 230,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 90 mm
Altura (imperial) 13,39 in
Altura (métrico) 340,000 mm
Altura de la cámara (métrico) 230 mm
Fondo (imperial) 13,93 in
Fondo de la cámara (imperial) 7.3 in.
Fondo (métrico) 354,00 mm
Fondo de la cámara (métrico) 186 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (imperial) 11.9 lb.
Peso (métrico) 5.4 kg
Peso con embalaje (métrico) 8 kg
Requisitos eléctricos Entrada del adaptador de CA: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz Salida del adaptador de CA: 12 VDC 0,84 A
Tensión 100/240 V
Amperaje AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Frecuencia AC Adapter Input: 50/60 Hz
Legal for Trade No