Learn More
OHAUS™ Balanzas analíticas Adventurer™
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
320 g
Modelo:
AX124
AX124/E
AX124M
AX224
AX224/E
AX224M
AX324
AX324M
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- La estabilidad, la precisión y el rápido funcionamiento aseguran unos resultados de pesaje óptimos.
- La pantalla táctil en color y las opciones de conectividad ofrecen una moderna experiencia de pesaje
- La pantalla de protección ahorra espacio y mejora el acceso y el manejo por parte del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Interno |
| Certificaciones/conformidad | Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant |
| Tipo de conexión | RS232 (incluido)USBHost USB |
| Descripción | Balanza electrónica, AX224M |
| Capacidad | 220 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil a todo color de 4,3 in WQVGA |
| Legibilidad | 0,100000 mg |
| Visualizar cotas | 109 mm |
| Rango de humedad | 80% up to 30°C |
| Incluye | RS232, dispositivo USB, host USB, protector contra corrientes de aire, adaptador de CA |
| Mostrar más |