Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Establece el equilibrio perfecto entre unas funciones ingeniosas y capacidades de pesaje funcionales y sin complicaciones. Las balanzas de precisión Ohaus™ Adventurer incorporan todas las aplicaciones necesarias para el pesaje rutinario y las actividades de medición.
Marca: OHAUS™ 30206083
1336.88 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- La opción AutoCalTM mejora la estabilización rápida y el funcionamiento fiable para garantizar un rendimiento de pesaje sólido y resultados precisos y repetibles para aplicaciones de laboratorio estándar.
- La pantalla táctil en color, que cuenta con un gran ángulo de visualización, proporciona acceso a todas las aplicaciones de Adventurer, mientras que los puertos USB dobles con funciones de seguimiento para el cumplimiento de las normas GLP y GMP ayudan en la monitorización y presentación de datos.’
- Los modelos de 1 mg tienen una pantalla protectora de dos piezas montada en la parte superior con puertas de amplia apertura, lo que proporciona un espacio amplio para la colocación de muestras, mientras que los modelos de 0,01 g y 0,1 g disponen de grandes platos de pesaje.
Especificaciones
Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant | |
Precision Balance AX2201 | |
Pantalla gráfica táctil VGA a todo color con brillo controlado por el usuario | |
AC Adapter | |
Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan | |
82 g | |
0,100000 g | |
1,500 s | |
10°C a 30°C | |
2 years | |
354 x 230 x 100 mm | |
354 mm | |
230 mm | |
100 mm | |
7.7 in. | |
195 mm | |
4,900 kg | |
100/240 V | |
AC Adapter Input: 50/60 Hz | |
Interno |
RS232, USB Host, dispositivo USB (incluido). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. | |
2200 g | |
0,100000 g | |
± 0,2 g | |
1.5 sec. | |
AX2201 | |
5 ppm/°C | |
50°F a 86°F | |
2000 g, OIML F1 o ASTM CL 2 | |
Gramo, miligramo, quilate, onza, onza troy, libra, peso por centavo, grano, newton, momme, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, baht, custom | |
13,93 in | |
6.9 in. | |
175 mm | |
13,93 in | |
354 mm | |
10.8 lb. | |
AC Adapter Input: 100/240 V, 0.3 A, 50/60 Hz | |
AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A | |
No | |
Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX) |
Videos
-
Ohaus Adventurer balances
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers