Learn More
Motic™ Microscopio invertido AE2000
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular Seidentopf, inclinación de 45°, pivotante 360°
Trinocular, inclinación 45°, pivotante 360°, división de luz 100:0/20:80
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Cabezal binocular/trinocular tipo Siedentopf con inclinación de 45°, oscilante 360°
- Oculares de punto focal alto de campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho
- Portaobjetivos cuádruple lateral
- Objetivos planos acromáticos CCIS PL 4X, LWD PL40X
- Objetivos planos de fase acromática CCIS PL Ph10X, LWD PL Ph20X
- Condensador ELWD N. A. 0,30
- Deslizador de fase Ph1, BF
- Telescopio de centrado de fase
- Platina simple con insertos de metal y vidrio
- Iluminación halógena de 6 V/30 W con control de intensidad y modo de reposo
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Filtros de densidad neutro, de interferencias verde y azul de 45 mm con portaobjetos de filtro; llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo, cable de alimentación |
| Tensión | 100/240 V (CE) |
| Tipo de diseño | Microscopio invertido |
| Tipo de condensador | Condensador ELWD N.A. 0,30 |
| Potencia de aumento | 40X, 100X, 200X, 400X |
| Tipos de objetivos | Plan acromático con corrección al infinito, contraste de fase |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para inspección rutinaria de células vivas |
| Pieza nasal | Cuádruple lateral |
| Requisitos eléctricos | 6 V |
| Garantía | 2 años para piezas eléctricas/5 años para piezas ópticas y mecánicas |
| Mostrar más |