Learn More
Motic™ Microscopio trinocular AE31E
Microscopio invertido trinocular de diseño innovador. El microscopio trinocular Motic™ AE31E ofrece una óptica CCSI combinada con un diseño mecánico innovador, alta flexibilidad y brillo óptico.
Marca: Motic™ 1100100200594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema óptico con corrección de color al infinito
- Función de apagado automático mediante sensor IR
- Función de memoria de luces
- Nueva generación de lentes planacromáticos LWD
- Opciones de actualización: equipado para microscopía de fluorescencia
- Lámpara halógena de cuarzo 12 v/100 w
Especificaciones
Conmutador de fase Ph1, campo claro, centrado telescópico, filtro azul (D.E. de 45 mm), filtro de interferencia verde (D.E. de 45 mm) y vidrio mate (D.E. de 45 mm). | |
4X, 10X, 20X, 40X | |
Portaobjetivos quíntuple, lateral | |
Lentes graduadas de campo ancho N-WF10X/22 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares, incluidos protectores oculares | |
Microscopio trinocular invertido |
Condensador ELWD N.A. 0,30 | |
Plan acromático CCIS, fase de plan acromático CCIS | |
100/240 V, enchufe VDE (CE) | |
Halógeno |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Motic™ Microscopio trinocular AE31E > Microscopio trinocular invertido
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido