Learn More
Fisherbrand™ Puntas de barrera para aerosoles: 200–5000 μl
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
79.55€ - 224.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta Universal Fit |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12942581
|
Fisherbrand™
F110NXLR204-FIS |
200 μL, ampliado | Racl |
224.00€
paquete de 1632 |
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11927754
|
Fisherbrand™
F090100S5000FIS |
1 a 5 mL | A granel |
79.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Filtros inertes e hidrófobos que evitan la contaminación por aerosoles
- El filtro a escala micrométrica pequeño y exclusivo evita la contaminación por aerosoles sin obstrucciones en el flujo de aire
- Utilice puntas con barrera de aerosol para garantizar la integridad de los resultados
- Sin ARNasa, ADNasa, ADN ni pirógenos
- Color natural
Código de embalaje -- BP: Embalaje a granel; RI: Insertos de gradilla; HR: Gradilla con bisagras; HRS: Gradilla con bisagras, estéril; HR/T: Gradilla con bisagras, sin oligoelementos metálicos; LR: Gradilla totalmente extraíble; LRS: Gradilla totalmente extraíble, estéril; SR: Gradilla para apilado; IWS: En envase individual, estéril.
Especificaciones
Con filtro | |
Natural | |
Pipeta Universal Fit |
Estéril | |
Autoclavable |