Learn More
Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles estériles
Evite la contaminación cruzada con las puntas robóticas con filtro. Las puntas con filtro de aerosol estériles Axygen™ están irradiadas con haces electrónicos para evitar la degradación del producto, y no contienen aditivos lixiviables. Disponibles en una amplia variedad de estilos de punta.
Marca: Axygen™ TF-100
1017.79 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.74000kg
Descripción
- Puntas de pipeta con filtro tecnológicamente avanzada
- Ideales para aplicaciones de amplificación del ADN y microbiológicas donde la contaminación puede invalidar los resultados
- El filtro permite el acceso libre de aire al mismo tiempo que evita la contaminación cruzada al bloquear el paso de aerosoles o líquido
- Filtros apirógenos de polietileno transparente sin inhibidores de ADN ni aditivos de sustancias lixiviables
- Cada filtro se inserta en la punta robóticamente para garantizar la ausencia de contaminación de nucleasa
- Envasadas en gradillas con fondo sellado con tapas para evitar la contaminación
- Gran variedad de estilos de punta en una gama de cantidades de envase:
- La tecnología Maxymum Recovery™ proporciona una precisión excelente y evita el desperdicio de muestras valiosas
- Las puntas de calibre amplio son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel o de gradillas.
Certifications
Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Especificaciones
1 μl a 100 μl | |
Estéril | |
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos | |
Universal | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
A granel | |
Gilson™ Pipetman™ P100 |