Learn More
Eppendorf™ Aerosol-tight caps
Utilice estos tapones con el cubo para placas/tubos S-4x1000, el cubo para placas S-4x750 o el rotor universal grande S-4x
Marca:  Eppendorf™ 5895111009
227.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15783399
  • 230.00€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Conjunto 2 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubo para placas/tubos S-4x1000 y cubo para placas S-4x750
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Aerosol-tight caps > Tapas para cubo para placas/tubos S-4x1000 y cubo para placas S-4x750