Learn More
B Braun™ Tijeras Iris delicadas Aesculap™ para cirugía plástica
Código de producto. 12039830
Click to view available options
Longitud (métrico):
95 mm
105 mm
Blade Style:
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12039830
Marca: B Braun™ BC060R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tijeras pequeñas con puntas finas y afiladas para trabajos delicados en aplicaciones como cirugía plástica.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Meticulosamente diseñadas para tener una sensación sólida y para actuar como una extensión de la propia mano del cirujano
  • Fabricadas según estrictas directrices de precisión y fiabilidad
  • Mangos redondos
  • Disponible con hojas rectas o curvas
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras de iris
Blade Style Recto
Longitud (métrico) 105 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones quirúrgicas delicadas
Estilo de punta S/S