missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Maquinilla inalámbrica Aesculap™ Vega

Un producto ideal para veterinarios que afeitan áreas pequeñas como la espalda, el cuello, el vientre, la cabeza y la cara.

Marca:  B Braun™ GT410

Código de producto. 12070780

  • 278.00€ / cada uno

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Muy buenos resultados de corte gracias al cabezal de corte hecho de una aleación especial de acero (acero al carbono)
  • Se adapta perfectamente a la mano gracias a su forma fina
  • Peso bajo, solo 250 g, incluidos la batería y el cabezal de corte
  • Muy silenciosa y sin vibración
  • También se puede utilizar con el cable de carga conectado
  • Peines con 5 guías (4, 8, 12, 16, 20 mm)
  • Longitudes de corte ajustables de 3 vías de 0,5, 1,5 y 2,5 mm
  • Tiempo de funcionamiento de 100 min, tiempo de carga de 60 min
Especificaciones

Especificaciones

Motor de CC, aprox. 4.800 pasadas/min
Cortaúñas
Acero al carbono
800 mAh, batería de iones de litio
Corte de pelo veterinario
Maquinilla, cabezal de corte, 5 peines, 1 cepillo, 1 cargador, 1 aceite, 1 manual
Aprox. 250 g
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado