Learn More
Thermo Scientific™ Agar sangre Aesculin (modificado)
Aísle y diferencie las bacterias implicadas en la mastitis bovina con placas de medios preparadas para el agar sangre Aesculin Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ PB5023A
14.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Aísle y diferencie las bacterias implicadas en la mastitis bovina con el agar sangre Aesculin (modificado) Thermo Scientific™. Debido al relativamente alto contenido de agar, el medio posee una alta resistencia al gel, por lo que todas las muestras de leche se pueden distribuir en una sola placa para lograr una mayor eficacia. La inclusión de sangre en el medio garantiza el crecimiento de estafilococos y estreptococos y permite la detección directa de enterococos y S.uberis por medio de la disociación de aesculin.
La mastitis en el ganado vacuno provoca grandes pérdidas en la producción de leche. Después de los trastornos de la fertilidad, las enfermedades de las ubres son la segunda causa más importante de muerte entre el ganado vacuno. La investigación bacteriológica de muestras de leche es la medida de diagnóstico más importante para la detección de enfermedades de las ubres. El agar sangre aesculin permite el aislamiento de la mayoría de los patógenos bacterianos frecuentes asociados a la mastitis.- Permite el crecimiento de estafilococos y estreptococos
- Permite la detección directa de enterococos y S. uberis
- Ofrece la comodidad de los medios preparados
- Permite distribuir todas las muestras de la leche en una sola placa
Debido a la inclusión de sangre, el agar sangre Aesculin garantiza el crecimiento de estafilococos y estreptococos y permite la detección directa de enterococos y S.uberis por medio de la disociación de aesculin. El crecimiento de bacterias coliformes, pseudomonas y levaduras también es posible en el agar no selectivo. En comparación con las bacterias coliformes, los estreptococos, así como las levaduras, crecen en las colonias más pequeñas como, por ejemplo, el agar Columbia con sangre de carnero.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 6 °C a 12 °C | |
Agar | |
Envasado en un único envase con película de celulosa |
Placa de 90 mm | |
17,5g ± 5 % | |
10/paq. |