Learn More
AF-DX 116, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18722644
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective M2 antagonist
Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
CAS 102394-31-0
Fórmula molecular C24H31N5O2
Peso molecular (g/mol) 421.545
Clave InChI UBRKDAVQCKZSPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo otenzepad, af-dx 116, af-dx-116, unii-sx2wtg9r3z, unii-ww6a9tfl2c, sx2wtg9r3z, ww6a9tfl2c, chembl17045, 11-2-diethylamino methyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro-6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 11-2-2-diethylamino methyl piperidin-1-yl acetyl-5h-benzo e pyrido 3,2-b 1,4 diazepin-6 11h-one
PubChem CID 107867
Nombre IUPAC 11-[2-[2-(diethylaminomethyl)piperidin-1-yl]acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
SMILES CCN(CC)CC1CCCCN1CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AF-DX 116
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.54
Porcentaje de pureza >98%