Learn More
Scotsman™ Máquina de hielo en escamas AF156 AS
Código de producto. 13403836
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13403836
Marca: Scotsman™ AF 156 AS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Reserva de almacenamiento 25 a 141 kg
  • Construcción
  • Carrocería de acero inoxidable 304
  • Cuba de polietileno alimentario
  • Salida de hielo con control del nivel por célula infraroja
  • Tecnología
  • Tarjeta electrónica con control de las funciones.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 kg