Learn More
Matraz de filtración de vidrio de borosilicato Pyrex™
El matraz de filtración de vidrio de borosilicato Pyrex™ es un elemento esencial utilizado en el montaje del sistema de filtración de membrana de 47 mm Pyrex™.
Marca: Pyrex 5810/4
161.68 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.47700kg
Descripción
- Para su uso con membranas de 47 mm de diámetro
- Disco sinterizado de grado 3 de porosidad de vidrio de borosilicato para soportar la membrana
- Adecuado para su uso en condiciones de vacío con cono 40/38
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Ideal para microbiología y preparación de disolventes para HPLC
Especificaciones
Estilo: Cónicos | |
1000 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Esterilizable en autoclave |